Principaux documents
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
1000 EA
359,00 €
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
359,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
conical clear glass
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
5 mm × 30 mm
Taille
0.10 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Description générale
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.