Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
575652-U
Plaque de récupération pour SPE de 96 puits carrés profonds
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Synonyme(s) :
PLAQUES DE RECUPERATION 96 PUITS CARRES EN PP DE 1ML BOITE DE 50
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume des puits
1 mL
Application(s)
food and beverages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?