Principaux documents
CLS3935
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
Synonyme(s) :
universal microplate lid, universal microtiter lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
50 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 25
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3935
Taille
96 or 384 wells
Couleur
black
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Description générale
  • Suitable for fluorescent and other light-sensitive assays
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.