Principaux documents
575655-U
Supelco
Tapis de bouchons perçables pour plaques de 96 puits carrés
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
50 EA
375,00 €
375,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
50 EA
375,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
375,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 50
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
Articles
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.