Principaux documents
854986
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
100 EA
24,40 €
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
24,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715