Documents
CLS3960
Plaque à 96 puits profonds en polypropylène Corning®
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
V-bottom clear
polypropylene
polypropylene plate
translucent bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Fabricant/nom de marque
Corning 3960
Conditionnement
bag of 5 ×
Volume des puits
2 mL
Puits
96 wells , storage block
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Corning propose un système complet de stockage en polypropylène, consistant en un ensemble de plaques, de blocs et de films de protection.
Toutes les plaques et les blocs sont fabriqués en polypropylène pour assurer la résistance aux solvants. Ces produits sont idéaux pour les applications de banques de composés, de chimie combinatoire et de génomique. Les bases des plaques à 96 puits en polypropylène sont fabriquées selon les dimensions standard dans le secteur. Les plaques sont disponibles avec des puits à fond plat, bombé ou en V pour répondre aux besoins d'essais et de stockage de tout type.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Articles
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.