Principaux documents
57192-U
Supelco
Collecteur à vide 96 puits PlatePrep
Manifold only
Synonyme(s) :
96-well SPE plate vacuum manifold
1 EA
958,00 €
958,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
958,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
958,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
L′extracteur sous vide PlatePrep est constitué d′un couvercle en acrylique pour une vérification simple du débit pendant la préparation de l′échantillon sur plaques 96-puits. La base en polypropylène présente une excellente résistance chimique tandis que la vanne unique casse-vide/régulatrice de vide permet un contrôle du débit à travers tous les puits.
Nous vous conseillons d′utiliser ce système compact avec les plaques Discovery SPE 96-puits lorsque vous souhaitez travailler sur des échantillons multiples. La vanne de contrôle unique, la possibilité de travailler en parallèle et des dynamiques de débit uniformes permettent des développements de méthodes plus faciles et assurent une meilleure reproductibilité. Les puits non utilisés peuvent être obturés et utilisés ultérieurement.
Un kit de démarrage PlatePrep 96-puits ( Réf. 575650-U) est disponible pour les analystes débutant sur cette technologie de SPE 96-puits. Est composé de l′extracteur sous vide PlatePrep et de tous les accessoires nécessaire pour son utilisation en mode SPE 96-puits.
Application
  • Quantitation of Trastuzumab and an Antibody to SARS-CoV-2 in Minutes Using Affinity Membranes in 96-Well Plates.: Demonstrating the efficiency of 96-well plates with vacuum manifolds in rapid immunological assays, this study highlights a method to quickly quantify antibodies, crucial for responsive disease management and treatment verification in clinical and research settings (Tan et al., 2022).
  • High-Throughput Flow-Through Direct Immunoassays for Targeted Bacteria Detection.: This research utilizes 96-well plate formats to enhance the throughput and sensitivity of bacterial detection assays. The integration of vacuum manifolds streamlines sample processing, which is vital for environmental monitoring and clinical diagnostics (Chorti et al., 2021).
  • Sample Preparation for High-Throughput Urine Proteomics Using 96-Well Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Membranes.: Exploring the capabilities of 96-well plates in proteomics, this study outlines methods for preparing urine samples for mass spectrometry, aiming to standardize high-throughput proteomic analyses, which are essential for biomarker discovery and disease diagnostics (Ahmed et al., 2021).
  • MStern Blotting-High Throughput Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Membrane-Based Proteomic Sample Preparation for 96-Well Plates.: Addressing the challenges in proteomic sample preparation, this study presents a novel method that uses 96-well plates to enhance the efficiency and reproducibility of protein analyses, crucial for biochemical research and therapeutic development (Berger et al., 2015).
  • Semiautomated Sample Preparation for Protein Stability and Formulation Screening via Buffer Exchange.: This article showcases the use of 96-well vacuum manifolds in streamlining the buffer exchange process in protein formulation studies, a critical step in pharmaceutical development to ensure the stability and efficacy of therapeutic proteins (Ying et al., 2016).
Meng Xu et al.
Protein expression and purification, 170, 105608-105608 (2020-02-18)
The Car9 affinity tag is a dodecameric silica-binding peptide that can be fused to the N- and C-termini of proteins of interest to enable their rapid and inexpensive purification on underivatized silica in a process that typically relies on l-lysine
David Kvaskoff et al.
Clinical chemistry, 62(4), 639-646 (2016-02-19)
The noncalcemic actions of vitamin D in multiple organs are now widely recognized. Vitamin D status has been linked with a wide variety of conditions, which has led to an increasing demand for vitamin D screening. In particular, there is
Articles
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Protocoles
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.