Documents
54994
Tube PEEK
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Paramètres
1000 psi max. pressure
L × D.E. × D.I.
10 ft × 1/16 in. × 0.055 in.
Couleur
natural
Description générale
Les tubes en polyétheréthercétone (PEEK) sont de plus en plus utilisés en remplacement des tubes en acier inoxydable en différents points des systèmes HPLC. On fait généralement appel à ce type de matériau lorsque tout contact entre l′échantillon et des éléments métalliques doit être évité, par exemple si l′on travaille avec des agents complexants des métaux ou certains composés biochimiques. Les tubes en PEEK offrent également d′autres avantages: ils sont flexibles, faciles à couper, ils possèdent une excellente stabilité mécanique et une très bonne compatibilité chimique et ils peuvent être utilisés jusqu′à 100°C. L′emploi des tubes en PEEK est déconseillé avec le tétrahydrofurane (THF), le diméthylsulfoxide (DMSO), le dichlorométhane, et les acides nitriques et sulfuriques concentrés. Nos tubes en PEEK sont marqués par un code de couleur qui permet de connaitre facilement leur diamètre interne. Longueur: 3m.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)