Principaux documents
51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
High Pressure HPLC Fittings
10 EA
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
117,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Compatibilité
for use with (1/16" tubing)
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the backpressure rating of this fitting?
    1 answer
    1. The maximum pressure rating for this item is 12000 psi (827 bar). Please note that this is sufficient for conventional HPLC systems, but some UPLC methods exceed this pressure.