Principaux documents
58694-U
Tube en FEP
1 EA
54,30 €
54,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
54,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.52
54,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Description générale
Pour connecter la pompe aux réservoirs. Utiliser des tubes de 1/8 po de D.E. × 0,0625" de D.I. avec la plupart des pompes, et des tubes de 0,15 " de D.E. × 0,118" de D.I. avec les pompes Waters. 10 pieds/3 m de long.
Le tube en PTFE FEP est idéal pour une utilisation à des pressions allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm2).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. Hello, which are the dimension of the tubing? It is not super clear from the article description
    1 answer
    1. The dimensions of the tubing is 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D.