Principaux documents
57477
Raccords en PEEK RheFlex®
Fitting set, 1/8 in. tubing
1 EA
35,00 €
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
35,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
Compatibilité
1/8 in. tubing
Caractéristiques et avantages
Pour vannes Rheodyne. Ils supportent une pression de 5 000 psi (350 kg/cm²).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC