Principaux documents
55067-U
Raccord Fingertight Upchurch en PEEK
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
10 EA
90,40 €
90,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
90,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
90,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.0625 in. (1.5875 mm)
Raccords
10-32 fitting (one-piece)
Description générale
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable