Principaux documents
Z226661
Tuyau en PEEK
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Synonyme(s) :
PEEK Tubing
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.52
Paramètres
6000 psi max. pressure
L × D.E. × D.I.
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
Couleur
blue
Description générale
Les tubes en polyétheréthercétone (PEEK) sont de plus en plus utilisés en remplacement des tubes en acier inoxydable en différents points des systèmes HPLC. On fait généralement appel à ce type de matériau lorsque tout contact entre l′échantillon et des éléments métalliques doit être évité, par exemple si l′on travaille avec des agents complexants des métaux ou certains composés biochimiques. Les tubes en PEEK offrent également d′autres avantages: ils sont flexibles, faciles à couper, ils possèdent une excellente stabilité mécanique et une très bonne compatibilité chimique et ils peuvent être utilisés jusqu′à 100°C. L′emploi des tubes en PEEK est déconseillé avec le tétrahydrofurane (THF), le diméthylsulfoxide (DMSO), le dichlorométhane, et les acides nitriques et sulfuriques concentrés. Nos tubes en PEEK sont marqués par un code de couleur qui permet de connaitre facilement leur diamètre interne. Longueur: 3m.
Application
Polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing may be used as a solvent holder and as the fluid delivery duct while being immersed in a continuously flowing sample solution, in a liquid-liquid microextraction method termed as continuous-flow microextraction (CFME) for dilute analytes. It may also be used in a flow through cell, in experiments performed to measure the solubility of zinc oxide from 150 to 300°C.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Liu et al.
Analytical chemistry, 72(18), 4462-4467 (2000-09-29)
A novel liquid-liquid microextraction method, that we have termed continuous-flow microextraction (CFME), is described. In a 0.5-mL glass chamber, an organic drop (1-5 microL) is held at the outlet tip of a polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing which is immersed in
New measurements of the solubility of zinc oxide from 150 to 350 C.
Pascale B
Journal of Solution Chemistry, 31 (12), 947-973 (2002)