Principaux documents
48491
Supelco
Benzo[ghi]pérylène
analytical standard
Synonyme(s) :
1,12-Benzoperylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Beilstein:
1913029
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 25 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
>500 °C (lit.)
Pf
277-279 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Clé InChI
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Py and BPe solvent polarity scales: effect of temperature on pyrene and benzo[ghi]perylene fluorescence spectra.
R Waris et al.
The Analyst, 113(9), 1465-1467 (1988-09-01)
Stepan Boitsov et al.
Marine environmental research, 68(5), 236-245 (2009-08-01)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) were measured in sediment cores from 13 locations in South-Western Barents Sea as part of a detailed study of the Norwegian seabed under the MAREANO program. The generally low PAH levels found, an average around 200
S H Cherng et al.
Toxicology and applied pharmacology, 170(1), 63-68 (2001-01-06)
Although benzo[g,h,i]perylene (BghiP) has been found to promote the carcinogenesis of benzo[a]pyrene (BaP) in animal models, not much is known about this cocarcinogenic mechanism. In this study, human hepatoma HepG2 cells cotreated with BaP and BghiP were used as a
Karl L Platt et al.
Chemical research in toxicology, 18(4), 700-710 (2005-04-19)
Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), e.g., benzo[a]pyrene (BaP), possess a bay region comprising an ortho-fused benzene ring. Benzo[ghi]perylene (BghiP) represents the group of PAHs lacking such a "classic" bay region and hence cannot be metabolically converted like BaP to bay
Homdutt Sharma et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(1), 43-49 (2006-12-22)
The synchronous fluorescence (SF) technique has been used in the identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from air particulate sample in an urban environment of Delhi, Jawaharlal Nehru University. Suspended particulate matter samples of 24h duration were collected on glass
Articles
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.