Principaux documents
392251
Sigma-Aldrich
Benzo[k]fluoranthene
≥99%
Synonyme(s) :
11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1′,8′-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene
100 MG
184,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
184,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Beilstein:
1873745
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Pf
215-217 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: <1 mg/mL at 20 °C
DMSO: <1 mg/mL at 20 °C
H2O: <1 mg/mL at 20 °C
acetone: 1-10 mg/mL at 20 °C
methanol: <1 mg/mL at 20 °C
toluene: 5-10 mg/mL at 20 °C
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
c1ccc2cc-3c(cc2c1)-c4cccc5cccc-3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Clé InChI
HAXBIWFMXWRORI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced degradation of carcinogenic PAHs benzo (a) pyrene and benzo (k) fluoranthene by a microbial consortia: Bioremediation of high molecular weight PAHs with a combination of microorganisms (S Guntupalli, V Thunuguntla, 2016).
  • Biotransformation of the high‐molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) benzofluoranthene by Sphingobium sp. strain KK22 and identification of metabolites: Biotransformation and identification of products from benzo[k]fluoranthene (AH Maeda, S Nishi, Y Hatada, Y Ozeki, 2014).
  • Investigation of the electrochemical properties of benzofluorenthene using a glassy carbon electrode and development of a square-wave voltammetric method for detection: Electrochemical behavior of benzo[k]fluorenthene and development of detection method (A Altun, Y Yardim, A Levent, 2023).
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Tohru Saitoh et al.
Talanta, 79(2), 177-182 (2009-06-30)
A simple and rapid method for the highly sensitive determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water was developed. Benzo[a]pyrene, benzo[k]fluoranthene, perylene, and pyrene in water were concentrated into sodium dodecyl sulfate (SDS)-alumina admicelles. The collection was performed by adding
Erin E Bessette et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 33(3), 312-320 (2004-12-04)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals are often environmental cocontaminants that could interact to alter PAH carcinogenicity. The heavy metal, arsenite, and the PAH, benzo[k]fluoranthene, were used as prototypes to investigate, in human HepG2 cells, mechanisms whereby the bioactivation
L Q Pan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 141(3), 443-451 (2005-11-08)
The effects of benzo(a)pyrene (BaP), benzo(k)fluoranthene (BkF) and their mixture on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation (LPO) levels of haemolymph of scallop (Chlamys ferrari) were studied. The superoxide dismutase (SOD) activities of 0.5 microg/L and 1.0 microg/L were significantly
G Verrhiest et al.
Ecotoxicology (London, England), 10(6), 363-372 (2002-01-05)
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous pollutants of sediments. Sediment quality criteria often use toxicity data for individual PAHs. However, PAHs always occur in field sediments as a complex mixture of compounds. In this study, the toxicity of phenanthrene (P)
Petra Booij et al.
Environmental toxicology and chemistry, 30(4), 898-904 (2010-12-31)
In bioassays, exposure concentrations of test compounds are usually expressed as nominal concentrations. As a result of various processes, such as adsorption, degradation, or uptake, the actual freely dissolved concentration of the test compound may differ from the nominal concentration.