Principaux documents
442475
Supelco
Benzo[e]pyrène
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-benzpyrène, 4,5-benzpyrène
25 MG
157,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
157,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Beilstein:
1911334
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 25 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
177-180 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Clé InChI
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzo[e]pyrene is a pentacyclic aromatic hydrocarbon contaminant.[1][2] It is a structural isomer of the potent carcinogen benzo[a]pyrene.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Formation of sulfate and glucoside conjugates of benzo [e] pyrene by Cunninghamella elegans
Pothuluri.V.J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 45, 677-683 (1996)
Photochemical transformations of benzo [e] pyrene in solution and adsorbed on silica gel and alumina surfaces
Fioressi S and Arce R
Environmental Science & Technology, 39, 3646-3655 (2005)
Silvina Fioressi et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3646-3655 (2005-06-16)
The photodegradation of benzo[e]pyrene (BeP), a ubiquitous polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contaminant, was investigated in solution and adsorbed on surfaces modeling the atmospheric particulate matter to provide fundamental information that could help to clarify its fate in the atmosphere. Diones
Joris J H Haftka et al.
Environmental toxicology and chemistry, 27(7), 1526-1532 (2008-02-12)
The uptake kinetics of fluorene, phenanthrene, fluoranthene, pyrene, and benzo[e]pyrene by solid-phase microextraction fibers was studied in the presence of dissolved organic matter (DOM) obtained from sediment pore water and resulted in increased fiber absorption and desorption rate coefficients. Compared
Gabriela L Borosky et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(14), 2234-2242 (2007-07-05)
A DFT study aimed at understanding structure-reactivity relationships and fluorine substitution effects on carbocation stability in benzo[a]pyrene (BaP), benzo[e]pyrene (BeP), and aza-benzo[a]pyrene (aza-BaP) derivatives are reported. The relative energies of the resulting carbocations are examined and compared, taking into account