Principaux documents
BCR052
Benzo[ghi]pérylène
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
1,12-Benzoperylene
100 MG
587,00 €
587,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
587,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Beilstein:
1913029
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
587,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Essai
>99.7%
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
>500 °C (lit.)
Pf
277-279 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Clé InChI
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR052
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
S H Cherng et al.
Toxicology and applied pharmacology, 170(1), 63-68 (2001-01-06)
Although benzo[g,h,i]perylene (BghiP) has been found to promote the carcinogenesis of benzo[a]pyrene (BaP) in animal models, not much is known about this cocarcinogenic mechanism. In this study, human hepatoma HepG2 cells cotreated with BaP and BghiP were used as a
Nobuyasu Itoh et al.
Analytica chimica acta, 615(1), 47-53 (2008-04-29)
Microwave-assisted extraction using 1M KOH/methanol (alkaline-MAE) in combination with solid-phase extraction treatment was developed and applied to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a sediment sample. Although various conditions were examined (100 or 150 degrees C for 10 or 30 min)
Karl L Platt et al.
Chemical research in toxicology, 18(4), 700-710 (2005-04-19)
Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), e.g., benzo[a]pyrene (BaP), possess a bay region comprising an ortho-fused benzene ring. Benzo[ghi]perylene (BghiP) represents the group of PAHs lacking such a "classic" bay region and hence cannot be metabolically converted like BaP to bay
Py and BPe solvent polarity scales: effect of temperature on pyrene and benzo[ghi]perylene fluorescence spectra.
R Waris et al.
The Analyst, 113(9), 1465-1467 (1988-09-01)
Stepan Boitsov et al.
Marine environmental research, 68(5), 236-245 (2009-08-01)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) were measured in sediment cores from 13 locations in South-Western Barents Sea as part of a detailed study of the Norwegian seabed under the MAREANO program. The generally low PAH levels found, an average around 200