442271
1-Naphthylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
α-naphthylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 250 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
301 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Clé InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves