N9005
1-Naphthylamine
97%
Synonyme(s) :
α-naphthylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Couleur
light tan to purple
Point d'ébullition
301 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Clé InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can also be used as a starting material to synthesize:
- [(S)-HY-Phos], a novel chiral phosphine-phosphoramidite ligand for use in rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of various functionalized olefins.
- N-(naphthalen-1-yl)picolinamide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves