Principaux documents
577839
Sigma-Aldrich
1-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1-Napthylamine-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D7H2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
301 °C (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
RUFPHBVGCFYCNW-GSNKEKJESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable