Principaux documents
34390
Supelco
1-Naphthylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
α-naphthylamine
250 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Beilstein:
386133
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
301 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Clé InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Naphthylamine may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in ambient air and airborne particulate matters,[1] hair dye and henna,[2] and environmental water samples[3] by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Determination of aromatic primary amines at μ g-1 level in environmental waters by gas chromatography-mass spectrometry involving N-allyl-N′ -arylthiourea formation and their on-line pyrolysis to aryl isothiocyanates.
Singh V, et al.
Journal of Chromatography A, 1010(2), 243-253 (2003)
Simultaneous determination of aliphatic and aromatic amines in ambient air and airborne particulate matters by gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M.
Atmospheric Environment, 42(16), 3809-3819 (2008)
Determination of aromatic amines in hair dye and henna samples by ion-pair extraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 47(1), 68-80 (2008)
Arvydas Tamulis et al.
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 43(1), 49-66 (2012-12-18)
The quantum mechanical self-assembly of two separate photoactive supramolecular systems with different photosynthetic centers was investigated by means of density functional theory methods. Quantum entangled energy transitions from one subsystem to the other and the assembly of logically controlled artificial
V Chubanov et al.
British journal of pharmacology, 166(4), 1357-1376 (2012-01-17)
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 7 (TRPM7) is a bifunctional protein comprising a TRP ion channel segment linked to an α-type protein kinase domain. TRPM7 is essential for proliferation and cell growth. Up-regulation of TRPM7 function is