R6875
Ribonucleic acid from torula yeast
core, Type II-C
Synonyme(s) :
RNA
676,00 €
About This Item
676,00 €
Produits recommandés
Type
Type II-C
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable