Principaux documents
20735
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 702N 25 UL
1 EA
54,20 €
54,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
54,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
54,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80400
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Application
It has been used to load sample during separation of nucleosides and corresponding bases using porous polymeric packing in HPLC.[2]
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porous polymeric packing for high-performance liquid chromatographic separation of nucleosides and corresponding bases.
Lee, Dan Peter, and John H. Kindsvater.
Analytical Chemistry, 52.14, 2425-2428 (1980)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)