Principaux documents
DWKW216953
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), PE liner
Synonyme(s) :
W216953
24 EA
53,80 €
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
53,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
with cap
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216953
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
Capacité
(125 mL)
Raccords
38-400 neck
38-400
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.