Principaux documents
Z116904
Syringe PP/PE with removable needle
capacity 5 mL
100 EA
99,00 €
99,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
99,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
99,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
graduated 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Capacité
5 mL
Calibre de l'aiguille × L
21 × 1 1/2 in.
Description générale
The rigid PE plungers of these syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. Syringes have Luer tips, the SS needles have all PP Luer hubs.
Needles and syringes are sterilized and individually packaged, with no contaminating lubricants added.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1