Principaux documents
19139-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga 2 po, Pt3 2,5 uL-100 mL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
6 EA
49,70 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
49,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga
Description
blunt tip (stainless steel)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7770-01
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilité
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable