Principaux documents
20890-U
Seringues HPLC Hamilton®
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Analytical HPLC Injection Syringes
1 EA
84,30 €
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
84,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Caractéristiques
blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81265
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable