Principaux documents
917028
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables, Blunt needle
1 EACH
43,30 €
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
43,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
42182011
Nomenclature NACRES :
NB.51
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Stainless steel dispensing tips, 20 gauge, 0.50″, pink, 50/box
Application
Stainless steel dispensing tips are 20 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.