Z322741
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 2,000 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90364
H × Diam.
210 mm × 120 mm
Capacité
2,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG