Principaux documents
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
1 EA
29,70 €
29,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
29,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90328
H × Diam.
60 mm × 45 mm
Capacité
50 mL
Description générale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG