Z322733
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 1,000 mL
221,00 €
About This Item
221,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90362
H × Diam.
155 mm × 105 mm
Capacité
1,000 mL