Z322695
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90348
H × Diam.
95 mm × 70 mm
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG