Principaux documents
Z607053
Bohlender PTFE beaker
capacity 1,000 mL, white
1 EA
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
1,000 mL
Couleur
white
Description générale
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH