Principaux documents
Z322717
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 500 mL
1 EA
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
104,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90354
H × Diam.
125 mm × 80 mm
Capacité
500 mL
Description générale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG