U1500
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
Synonyme(s) :
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Canavalia ensiformis
Type
Type III
Forme
powder
Activité spécifique
15,000-50,000 units/g solid
Poids mol.
~544620 Da
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.