Documents
J0250
Sigma-Aldrich
Jack beans
Whole Beans
Synonyme(s) :
Canavalia Gladiata, Canavalia Seeds, Jack Bean Seeds
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.81
Forme
solid
Description générale
Jack beans or Carnavalia ensiformis is a leguminous plant rich in proteins that produces mass amounts of green fodder. It is a source of feed supplement for dwarf goats.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable