10197734001
Roche
Glutamate Dehydrogenase (GlDH)
from beef liver
Synonyme(s) :
DNA marker
75,20 €
About This Item
75,20 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine liver
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
Conditionnement
pkg of 3,000 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
≥10-20 % (w/w)
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
pH optimal
8
Solubilité
water: 20 mg/mL, colorless
Adéquation
suitable for UV spectrophotometry and general use
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... GLUD1(281785)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Séquence
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash