666133
Urease, Canavalia ensiformis
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Synonyme(s) :
Urease, Canavalia ensiformis
94,30 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
About This Item
94,30 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
Canavalia ensiformis
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9870
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
>150 units/mg material (Nesslers)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
Traces de cations
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1