PPB009
Tampon Tris-borate-EDTA
pH 8.3, pHast Pack™, powder
Synonyme(s) :
Tampon TBE
94,50 €
About This Item
94,50 €
Produits recommandés
Gamme de produits
pHast Pack™
Forme
powder
pH
8.3
Adéquation
suitable for gel electrophoresis
Activité étrangère
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Chaîne SMILES
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
- DNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Native and non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
- DNA automated sequencing gel
- Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (applied voltages of less than 5 V/cm are recommended for maximum resolution)
Caractéristiques et avantages
- Ready-to-use buffer
- No measuring and pH adjusting needed
- Save time and minimize effort
- Minimize chemical exposure to toxic chemicals
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Conditionnement
Notes préparatoires
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)