Documents
T4444
Sigma-Aldrich
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Synonyme(s) :
TMB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
Solution de 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine (substrat), hypersensible, pour ELISA, ready to use solution
Forme
aqueous solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit contient de la 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine (TMB) dans un tampon légèrement acide. Le substrat est fourni sous la forme d′une solution monocomposant prête à l'emploi. La cinétique est environ 40 % plus rapide qu′avec les formulations de TMB conventionnelles. Produit non recommandé pour les applications membranaires ou immunohistochimiques nécessitant la précipitation du produit de réaction.
Application
La solution de 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine (substrat), hypersensible, pour ELISA a été utilisée comme substrat de peroxydase :
  • Pour doser du hyaluronane synthétique et déterminer l′expression de HAS2 (enzyme de synthèse du hyaluronane) par l′agent transfectant.
  • Pour mesurer des taux d′hémolysine-α, une toxine.
  • Pour l′imagerie d′IgG fixées.
La 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine (TMB) est un substrat de peroxydase pouvant être utilisé dans les procédures ELISA. Le substrat génère un produit final soluble de couleur bleu ciel qui peut être mesuré par spectrophotométrie à 370 ou 655 nm. La réaction du TMB peut être stoppée à l′aide de H2SO4 23 M (donnant une coloration jaune) puis mesurée à 450 nm.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ruud van den Bos et al.
Behavioural pharmacology, 30(2 and 3-Spec Issue), 260-271 (2019-02-07)
Maternal stress and early life stress affect development. Zebrafish (Danio rerio) are ideally suited to study this, as embryos develop externally into free-feeding larvae. The objective of this study was therefore to assess the effects of increased levels of cortisol
The activity of hyaluronan synthase 2 is regulated by dimerization and ubiquitination
Karousou E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(31), 23647-23654 (2010)
E6 and E7 Antibody Levels Are Potential Biomarkers of Recurrence in Patients with Advanced-Stage Human Papillomavirus-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma.
Matthew E Spector et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(11), 2723-2729 (2016-11-23)
Kate M Smith et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1865(8), 1114-1129 (2018-05-12)
Nuclear import involves the recognition by importin (IMP) superfamily members of nuclear localization signals (NLSs) within protein cargoes destined for the nucleus, the best understood being recognition of classical NLSs (cNLSs) by the IMPα/β1 heterodimer. Although the cNLS consensus [K-(K/R)-X-(K/R)
Runhong Zhou et al.
Immunity, 53(4), 864-877 (2020-08-14)
The SARS-CoV-2 pandemic has resulted in millions of infections, yet the role of host immune responses in early COVID-19 pathogenesis remains unclear. By investigating 17 acute and 24 convalescent patients, we found that acute SARS-CoV-2 infection resulted in broad immune
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.