S5814
Stop Reagent for TMB Substrate
chromogenic, powder
Synonyme(s) :
TMB liquid substrate system stop reagent
About This Item
Produits recommandés
product name
Stop Reagent for TMB Substrate, powder, ELISA, 450 nm
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
- for in vitro preparation and analysis of neutrophil extracellular traps (NETs)
- for direct binding enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- for interference assay
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup