T2885
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
About This Item
Produits recommandés
product name
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
168-171 °C (lit.)
Solubilité
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a supplement in Man-Rodosa-Sharpe (MRS) agar plate, to stains the lactobacilli colonies blue in the presence of O2
- as a substrate solution for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- in myeloperoxidase activity assay to quantify neutrophil
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.