T4319
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyme(s) :
TMB
About This Item
Produits recommandés
product name
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Slow Kinetic Form, for ELISA, peroxidase substrate
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.