T8768
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate
horseradish peroxidase substrate, chromogenic, ≥98%, powder
Synonyme(s) :
TMB dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate, powder, ≥98%
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
Clé InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.