Documents
P9187
Sigma-Aldrich
OPD
SIGMAFAST, peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
Substrat OPD pour peroxydase
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
OPD SIGMAFAST, tablet
Forme
tablet
Solubilité
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Application
Les pastilles d′OPD (dichlorhydrate de o-phénylènediamine) SIGMAFAST ont été développées pour servir de substrat soluble lors de la détection de l′activité peroxydase dans les essais immuno-enzymatiques (EIA). L′OPD est le substrat de choix pour l′EIA car il présente une grande sensibilité. Les EIA utilisant de l′OPD peuvent être lus en mode chronométré, ou bien stoppés à l′aide de solutions acides diluées en vue d′une lecture ultérieure.
L′OPD SIGMAFAST a été utilisé dans un essai d'immunodétection de particules pseudo-virales (VLP) de salive. Il a également servi à développer des plaques de dosage immunoenzymatique ELISA permettant de détecter le rituximab dans des échantillons de sérum de rat.
Caractéristiques et avantages
Les pastilles d′OPD SIGMAFAST permettent de préparer une solution de substrat actif sans tampons ni étapes supplémentaires.
Attention
Ce substrat est hygroscopique et sensible à la lumière.
Reconstitution
Après dissolution dans 20 ml d′eau déionisée, chaque kit de pastilles donne une solution tamponnée prête à l′emploi contenant de l′OPD et du peroxyde d'urée.
Une pastille d′OPD et une pastille de tampon/peroxyde d′urée, dissoutes dans 20 ml d′eau, fournissent 20 ml de substrat prêt à l′emploi. Dissoutes de cette manière, les pastilles donnent 0,4 mg/ml d′OPD, 0,4 mg/ml de peroxyde d′urée et du tampon phosphate citrate 0.05 M, à pH 5,0. Les pastilles sont conditionnées sous emballage d′aluminium individuel.
Informations légales
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Elisa Lobato et al.
Ecology and evolution, 7(11), 3645-3656 (2017-06-16)
Oceanic islands share several environmental characteristics that have been shown to drive convergent evolutionary changes in island organisms. One change that is often assumed but has seldom been examined is the evolution of weaker immune systems in island species. The
Jeffrey D Whitman et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1174-1183 (2020-08-29)
Appropriate use and interpretation of serological tests for assessments of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) exposure, infection and potential immunity require accurate data on assay performance. We conducted a head-to-head evaluation of ten point-of-care-style lateral flow assays (LFAs)
Eliana Spilioti et al.
Environmental geochemistry and health, 39(4), 821-833 (2016-07-23)
Spa resorts are known for thousands of years for their healing properties and have been empirically used for the treatment of many inflammatory conditions. Mud is one of the most often used natural materials for preventive, healing and cosmetic reasons
Courtney Woolsey et al.
Nature immunology, 22(1), 86-98 (2020-11-26)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is responsible for an unprecedented global pandemic of COVID-19. Animal models are urgently needed to study the pathogenesis of COVID-19 and to screen vaccines and treatments. We show that African green monkeys (AGMs)
Almahamoudou Mahamar et al.
Malaria journal, 16(1), 289-289 (2017-07-20)
Seasonal malaria chemoprevention (SMC) is a new strategy to reduce malaria burden in young children in Sahelian countries. It consists of the administration of full treatment courses of sulfadoxine-pyrimethamine plus amodiaquine to children at monthly intervals during the malaria season.
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocoles
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.