Documents
T6414
Sigma-Aldrich
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean)
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Poids mol.
20,100 Da
Concentration
10 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Adéquation
suitable for
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
Catégories apparentées
Application
Optimized for passage of endothelial cell cultures.
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) was used for the following applications:
  • Filteration and seeding of dispersed acini
  • Relative quantification of phospho-tau and immunoblotting analysis
  • Subcloning and transformation of VIL-4 and IL-4 cDNA, and protein expression and purification (trypsin inhibitor form glycine max is used as positive control).
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Autres remarques
Contains chromatographically purified soybean trypsin inhibitor and iron supplemented calf serum.
View more information on Trypsin Inhibitor.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Prepared in Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline without calcium and magnesium.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Doubly Phosphorylated Peptide Vaccines to Protect Transgenic P301S Mice against Alzheimer's Disease Like Tau Aggregation.
Monique Richter et al.
Vaccine, 2(3), 601-623 (2014)
Zhiyong Mi et al.
Cancers, 15(12) (2023-06-28)
Cancer progression depends on an accumulation of metastasis-supporting physiological changes, which are regulated by cell-signaling molecules. In this regard, a disintegrin and metalloproteinase 8 (Adam8) is a transmembrane glycoprotein that is selectively expressed and induced by a variety of inflammatory
Johann Gout et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (78)(78), doi:10-doi:10 (2013-08-28)
This protocol permits rapid isolation (in less than 1 hr) of murine pancreatic acini, making it possible to maintain them in culture for more than one week. More than 20 x 10(6) acinar cells can be obtained from a single
Anne-Mari Mustonen et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Extracellular vesicles (EVs) function as conveyors of fatty acids (FAs) and other bioactive lipids and can modulate the gene expression and behavior of target cells. EV lipid composition influences the fluidity and stability of EV membranes and reflects the availability
ZhuQing Yuan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 811-819 (2009-01-07)
The possibility that mycobacterial infections induce variant cytokine mRNA encoding a functionally distinct protein for immune regulation has not been addressed. In this study, we reported that Mycobacterium tuberculosis and bacillus Calmette-Guérin infections of macaques induced expression of variant IL-4
Protocoles
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Afficher tout
Chromatograms
application for HPLC