T4299
Solution de trypsine-EDTA
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium
Synonyme(s) :
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine pancreas
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
1 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Composants
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.