SAB4200747
Anti-Neurofilament 200 antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-H-subunit, Anti-NF-H
459,00 €
About This Item
459,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~200 kDa
Espèces réactives
feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using rat brain S1 fraction
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain or mouse brain sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
chicken ... Nefh(417020)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable