Principaux documents
AB5539
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonyme(s) :
NF-H
50 μL
647,00 €
647,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1347
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
647,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
647,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1347
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-neurofilament H, Chemicon®, from chicken
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Spécificité
Reconnaît les neurofilaments lourds (NF-H). L'anticorps colore de manière nette les filaments cytoplasmiques définis dans les corps cellulaires neuronaux et en particulier les axones.
Immunogène
NF-H bovine purifiée.
Application
L'anticorps anti-neurofilament H est un anticorps dirigé contre les neurofilaments et destiné aux analyses par IC, IH et IH(P) et WB.
Western blotting : Du 1/1 000e au 1/10 000e avec de l'ECL. Reconnaît une protéine de 200 à 220 kDa.
Immunohistochimie : Dilution du 1/1 000e au 1/10 000e sur des coupes de tissus congelés ou inclus en paraffine. Le fixateur suggéré est le paraformaldéhyde à 4 %.
Immunocytochimie : Dilution du 1/1 000e au 1/10 000e sur des cellules en culture tissulaire fixées pendant une minute dans du formol à 3,7 % puis passées pendant une minute dans du méthanol à -20 °C.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
200 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgY de poulet purifiée dans du PBS contenant 5 mM d'azoture de sodium.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif : cerveau.
Contrôle négatif : rein, foie.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Computation identifies structural features that govern neuronal firing properties in slowly adapting touch receptors.
Lesniak, DR; Marshall, KL; Wellnitz, SA; Jenkins, BA; Baba, Y; Rasband, MN; Gerling, GJ; Lumpkin, EA
eLife null
Juan Miguel Jimenez-Andrade et al.
Bone, 46(2), 306-313 (2009-09-22)
Although musculoskeletal pain is one of the most common causes of chronic pain and physical disability in both developing and developed countries, relatively little is known about the nerve fibers and mechanisms that drive skeletal pain. Small diameter sensory nerve
Zu-Lin Chen et al.
Developmental biology, 327(1), 158-168 (2009-01-03)
Laminins have dramatic and varied actions on neurons in vitro. However, their in vivo function in brain development is not clear. Here we show that knockout of laminin gamma1 in the cerebral cortex leads to defects in neuritogenesis and neuronal
Lucas M Viana et al.
Hearing research, 327, 78-88 (2015-05-24)
Recent animal work has suggested that cochlear synapses are more vulnerable than hair cells in both noise-induced and age-related hearing loss. This synaptopathy is invisible in conventional histopathological analysis, because cochlear nerve cell bodies in the spiral ganglion survive for
Katarzyna Dover et al.
Nature communications, 7, 12895-12895 (2016-09-27)
Neurons in vertebrate central nervous systems initiate and conduct sodium action potentials in distinct subcellular compartments that differ architecturally and electrically. Here, we report several unanticipated passive and active properties of the cerebellar granule cell's unmyelinated axon. Whereas spike initiation