N5389
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse
clone NE14, ascites fluid
Synonyme(s) :
NF200 Antibody - Monoclonal Anti-Neurofilament 200 antibody produced in mouse, Neurofilament Antibody, Nf200 Antibody, Monoclonal Anti-Neurofilament heavy chain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Poids mol.
antigen apparent mol wt 200 kDa
Contient
15 mM sodium azide as preservative
Espèces réactives
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
Validation améliorée
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable